Stampa…
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
389530010 389530100 389530500 389532500
ACRO389530010EA 41.8 EUR
ACRO389530010 ACRO389530100 ACRO389530500 ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (trace metals basis)
Ammonium tetrathiomolybdate
Formula: H₁₀MoN₂S₄
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00136013
CAS Number: 15060-55-6
Visualizza i codici
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %