Acqua per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Hydrogen oxide
389390010
389390025
ACRO389390010EA
32.5
EUR
ACRO389390010
ACRO389390025
Acqua per HPLC
Acqua
Formula:
H₂O Peso molecolare: 18.02 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 0 Densità: 1 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 Merck Index: 13,10098 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
UV | at 254 nm A: ≤0.004 |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Conductivity | ≤1 µS/cm |