Stampa…
1,1-Dimethylurea 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethylurea
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 24 EUR
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Dimethylurea 98+%
1,1-Dimethylurea
Formula: C₃H₈N₂O
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007959
CAS Number: 598-94-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %