Stampa…
3-Mercapto-1-propanol 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
388570050 388570010
ACRO388570050EA 227 EUR
ACRO388570050 ACRO388570010
3-Mercapto-1-propanol 97+%
3-Mercapto-1-propanol
Formula: C₃H₈OS
Punto di ebollizione: 106 °C (50 mmHg)
Densità: 1,062 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192262
CAS Number: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %