Stampa…
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tin tetraiodide
388560100 388560500
ACRO388560100EA 95.3 EUR
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Tin(IV) iodide
Formula: I₄Sn
Peso molecolare: 626,33 g/mol
Punto di fusione: 144 °C
Densità: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036272
CAS Number: 7790-47-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %