Stampa…
Lega di Wood (Lega di Lipowitz), in astine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Wood's metal, Bismuth Lead Cadmium Tin alloy (50:25:12.5:12.5 w%)
388551000 388555000
ACRO388551000EA 53.4 EUR
ACRO388551000 ACRO388555000
Lega di Wood (Lega di Lipowitz), in astine
Lega di Wood (Lega di Lipowitz)
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 9.7
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00801077
CAS Number: 76093-98-6
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%