Stampa…
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
387650050 387650250
ACRO387650050EA 111 EUR
ACRO387650050 ACRO387650250
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Formula: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Punto di ebollizione: 97 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191834
CAS Number: 145100-50-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
HPLC ≥96.0 %