Stampa…
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
387600010 387600050 387600250
ACRO387600010EA 48.8 EUR
ACRO387600010 ACRO387600050 ACRO387600250
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₂HF₆NO₄S₂
Punto di ebollizione: 90…91 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 52…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00214154
CAS Number: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %