2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
387500010
387500050
ACRO387500010EA
58
EUR
ACRO387500010
ACRO387500050
2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
2-Hydroxyphenylboronic acid
Formula:
C₆H₇BO₃ Punto di fusione: 173…174 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01074581 CAS Number: 89466-08-0 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |