Nichel (II) cloruro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dicloruro di nichel
387320500
387322500
ACRO387320500EA
62.9
EUR
ACRO387320500
ACRO387322500
Nichel (II) cloruro 98%
Nichel (II) cloruro
Formula:
Cl₂Ni Peso molecolare: 129,6 g/mol Punto di fusione: 1001 °C Densità: 3,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS Number: 7718-54-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Appearance | Light orange to brown Powder |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |