Stampa…
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
387300050 387300250
ACRO387300050EA 102 EUR
ACRO387300050 ACRO387300250
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₄
Peso molecolare: 242,23 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002554
CAS Number: 787-70-2
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %