1-Bromo-2-butyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
387020010
387020050
387020250
ACRO387020010EA
49.3
EUR
ACRO387020010
ACRO387020050
ACRO387020250
1-Bromo-2-butyne 98%
1-Bromo-2-butyne
Formula:
C₄H₅Br Punto di ebollizione: 40…41 °C (760 mmHg) Densità: 1,473 g/cm³ Flash Pt: 36 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190233 CAS Number: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |