Stampa…
trans-β-Nitrostyrene 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
386530050 386530250 386531000
ACRO386530050EA 31.6 EUR
ACRO386530050 ACRO386530250 ACRO386531000
trans-β-Nitrostyrene 97+%
trans-β-Nitrostyrene
Formula: C₈H₇NO₂
Punto di ebollizione: 250…260 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007402
CAS Number: 5153-67-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.0 %