Stampa…
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
387120050 387120250
ACRO387120050EA 78.9 EUR
ACRO387120050 ACRO387120250
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
4,5-Dichlorophthalic anhydride
Formula: C₈H₂Cl₂O₃
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075034
CAS Number: 942-06-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %