Stampa…
2-Hydroxythiophenol 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
385600010 385600050
ACRO385600010EA 66.1 EUR
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hydroxythiophenol 98+%
2-Hydroxythiophenol
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126.18 g/mol
Punto di ebollizione: 40 °C (300 mmHg)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1.22 g/cm³
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040447
CAS Number: 1121-24-0
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %