Stampa…
Benzylideneacetone 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
385590010 385590500 385592500
ACRO385590010EA 69.8 EUR
ACRO385590010 ACRO385590500 ACRO385592500
Benzylideneacetone 98+%
Benzylideneacetone
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 261 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 38,5 °C
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008779
CAS Number: 122-57-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %