Stampa…
Methyl pelargonate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
385560050 385560250 385561000
ACRO385560050EA 48 EUR
ACRO385560050 ACRO385560250 ACRO385561000
Methyl pelargonate 95%
Methyl pelargonate
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Peso molecolare: 172,27 g/mol
Punto di ebollizione: 213 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,874 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009569
CAS Number: 1731-84-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %