Stampa…
Methyl decanoate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
385550250 385551000 385555000
ACRO385550250EA 32.4 EUR
ACRO385550250 ACRO385551000 ACRO385555000
Methyl decanoate 98+%
Methyl decanoate
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 226 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 0,871 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009580
CAS Number: 110-42-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %