Stampa…
Ethyl myristate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
385540250 385541000 385545000
ACRO385540250EA 21.5 EUR
ACRO385540250 ACRO385541000 ACRO385545000
Ethyl myristate 98+%
Ethyl myristate
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 295 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 11…12 °C
Densità: 0,861 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008984
CAS Number: 124-06-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %