Stampa…
Propionato di propile 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
385520010 385520500 385522500
385520010.EA 89.2 EUR
385520010. 385520500. 385522500.
Propionato di propile 98+%
Propionato di propile
Formula: C₆H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 123 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,881 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009373
CAS Number: 106-36-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %