4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
385210010
385210050
385210250
ACRO385210010EA
121
EUR
ACRO385210010
ACRO385210050
ACRO385210250
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formula:
C₆H₁₃NO Peso molecolare: 115,1735 g/mol Punto di ebollizione: 75…76 °C (18 mmHg) Densità: 1,02 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179435 CAS Number: 130290-79-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |