Stampa…
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
384870010 384870050
ACRO384870010EA 30.9 EUR
ACRO384870010 ACRO384870050
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,3 g/mol
Punto di fusione: 149…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00076999
CAS Number: 84358-13-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %