Stampa…
1-Allylpiperazine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
384730010 384730050
ACRO384730010EA 28.8 EUR
ACRO384730010 ACRO384730050
1-Allylpiperazine 99%
1-Allylpiperazine
Formula: C₇H₁₄N₂
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 181…182 °C (760 mmHg)
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 51,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167970
CAS Number: 13961-36-9
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %