Stampa…
Ammonium thioglycolate 70% (w/w) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
384682500 384680010 384680000
ACRO384682500EA 26.9 EUR
ACRO384682500 ACRO384680010 ACRO384680000
Ammonium thioglycolate 70% (w/w) in water
Ammonium thioglycolate
Formula: C₂H₇NO₂S
Punto di ebollizione: 115 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,22 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137451
CAS Number: 5421-46-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 68.0 to 72.0 %
Identification mercaptane:positive
pH 5.8 to 6.4
Iron (Fe) ≤0.2 ppm