1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₃N₂O₄B Punto di fusione: 82…89 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD05663873 CAS Number: 552846-17-0 |
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 89 °C |
HPLC | ≥96.0 % |