Stampa…
10-Bromo-1-decanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 10-Bromodecanol
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 42.1 EUR
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Bromo-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Formula: HO(CH₂)₉CH₂Br
Peso molecolare: 237,18 g/mol
Punto di ebollizione: 165…169 °C (10 mmHg)
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041681
CAS Number: 53463-68-6
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %