Stampa…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 29.3 EUR
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di fusione: 73…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003362
CAS Number: 881-68-5
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %