Stampa…
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
383000010 383000050
ACRO383000010EA 73.1 EUR
ACRO383000010 ACRO383000050
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Bis(dichlorophosphino)methane
Formula: CH₂Cl₄P₂
Punto di ebollizione: 101…105 °C (22 mmHg)
Densità: 1,601 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01073767
CAS Number: 28240-68-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Refractive index 1.5920 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure