Stampa…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382940010 382940050 382940250
ACRO382940010EA 90 EUR
ACRO382940010 ACRO382940050 ACRO382940250
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₅BN₂O₂
Peso molecolare: 194,039 g/mol
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03453063
CAS Number: 269410-08-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %