Stampa…
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 49.7 EUR
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
4-(Aminomethyl)pyridine
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 228…230 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,065 g/cm³
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006449
CAS Number: 3731-53-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %