Stampa…
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
381520010 381520050
ACRO381520010EA 31.5 EUR
ACRO381520010 ACRO381520050
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Trimethylsulphoxonium chloride
Formula: C₃H₉ClOS
Punto di fusione: 226…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011898
CAS Number: 5034-06-0
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %