Stampa…
Methyl-5-hexynoate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-hexynoate
380880050 380880250
ACRO380880050EA 126 EUR
ACRO380880050 ACRO380880250
Methyl-5-hexynoate 95%
Methyl-5-hexynoate
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,16 g/mol
Punto di ebollizione: 60…62 °C (10 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671366
CAS Number: 77758-51-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %