Stampa…
Propargyl acetate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 36.2 EUR
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98,10 g/mol
Punto di ebollizione: 27…28 °C (8 mmHg)
Densità: 0,989 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041601
CAS Number: 627-09-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %