Stampa…
2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-Cysteamine, tert-butyl N-(2-sulphanylethyl)carbamate, Carbamic acid, (2-mercaptoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (2-mercaptoethyl)carbamate
381080050 381080250
ACRO381080050EA 81.7 EUR
ACRO381080050 ACRO381080250
2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
2-(Boc-amino)ethanethiol
Formula: C₇H₁₅NO₂S
Peso molecolare: 177,26 g/mol
Punto di ebollizione: 68 °C (,3 mmHg)
Densità: 1,049 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274335
CAS Number: 67385-09-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %