Stampa…

Sodium diformylamide 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

380430050 380430250
ACRO380430050EA 44.1 EUR
ACRO380430050 ACRO380430250
Sodium diformylamide 98%
Sodium diformylamide
Formula: C₂H₃NNaO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145302
CAS Number: 18197-26-7

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR