Stampa…
4-Ethynylanisole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
379920010 379920050
ACRO379920010EA 63.7 EUR
ACRO379920010 ACRO379920050
4-Ethynylanisole 97%
4-Ethynylanisole
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 87…91 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1,019 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168815
CAS Number: 768-60-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %