Stampa…
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
379801000 379805000
ACRO379801000EA 39 EUR
ACRO379801000 ACRO379805000
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M in soluzione acquosa
Tetraethylammonium perchlorate
Formula: C₈H₂₀ClNO₄
Peso molecolare: 229,7 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1,0016 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041977
CAS Number: 2567-83-1
UN: 3139
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis