Stampa…
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 102 EUR
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formula: C₁₅H₃₂N₃OP
Peso molecolare: 301,41 g/mol
Punto di ebollizione: 98…100 °C (5 mmHg)
Densità: 0,949 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012213
CAS Number: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %