Stampa…
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 42.7 EUR
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
Peso molecolare: 161,95 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236019
CAS Number: 98437-24-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %