2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
378800050
378800250
ACRO378800050EA
138
EUR
ACRO378800050
ACRO378800250
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formula:
C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂ Punto di ebollizione: 77…90 °C (,2 mmHg) Punto di fusione: 45…47 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00191833 CAS Number: 145100-51-2 |
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |