Di-n-butylmagnesium 0.5 M in heptane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈Mg Punto di fusione: –71 °C Densità: 0,73 g/cm³ Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015225 CAS Number: 1191-47-5 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Appearance | Clear to slightly hazy colorless Solution |
Titration | 9.1 to 10.8 % (on Mg basis) |