2-Naphthoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₇ClO Punto di ebollizione: 156…158 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 49…54 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004093 CAS Number: 2243-83-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | Grey to brown Crystalline chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |