Stampa…
2(5H)-Furanone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
376530010 376530050
ACRO376530010EA 56.7 EUR
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanone 95%
2(5H)-Furanone
Formula: C₄H₄O₂
Punto di ebollizione: 212…214 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 3…4 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005376
CAS Number: 497-23-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %