Stampa…
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
376070010 376070050
ACRO376070010EA 52.7 EUR
ACRO376070010 ACRO376070050
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilizzato
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 118…120 °C (13 mmHg)
Densità: 1,069 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191779
CAS Number: 60656-87-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer 0.5 % hydroquinone