Stampa…
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 88 EUR
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 62 °C (40 mmHg)
Densità: 0,932 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066219
CAS Number: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)