Stampa…
cis-Epoxysuccinic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid
372640050 372640250
ACRO372640050EA 107 EUR
ACRO372640050 ACRO372640250
cis-Epoxysuccinic acid 97%
cis-Epoxysuccinic acid
Formula: C₄H₄O₅
Peso molecolare: 132,07 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191645
CAS Number: 16533-72-5
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %