Sodium cyanotrihydroborate 1M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CH₃BNNa Punto di fusione: 241…243 °C Densità: 0,915 g/cm³ Flash Pt: –18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003516 CAS Number: 25895-60-7 UN: 3286 ADR: 3,II |
Appearance | Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Iodimetric | 0.95 to 1.10 M |