Stampa…
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
369780250 369780050
ACRO369780250EA 263 EUR
ACRO369780250 ACRO369780050
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formula: C₁₈H₂₀BNO
Peso molecolare: 277,17 g/mol
Punto di ebollizione: 111 °C (760 mmHg)
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078440
CAS Number: 112022-83-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.90 to 1.10 M