Stampa…
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, (S)-Me-CBS Catalyst, (S)-3,3-Diphenyl-1-methyltetrahydro-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (S)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole
369770050 369770250
ACRO369770050EA 82.6 EUR
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formula: C₁₈H₂₀BNO
Peso molecolare: 277,17 g/mol
Punto di ebollizione: 111 °C (760 mmHg)
Densità: 0,929 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078439
CAS Number: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M