Stampa…
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
369371000 369375000
ACRO369371000EA 73.8 EUR
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
Peso molecolare: 717,51 g/mol
Punto di fusione: 187…191 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013287
CAS Number: 12279-09-3
Visualizza i codici
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %